03240595
Ursolic acid
primary reference standard
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
pf
292 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
580.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
304.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)