Documentos Principais
PHL89383
Oleanolic acid
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.513,00
R$ 2.513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.513,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H48O3
Número CAS:
Peso molecular:
456.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.513,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
chave InChI
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Triterpenoid isolated from medicinal plants. Antitumor and hepatoprotective agent. Oleanolic acid has therapeutic potential for neurodegenerative diseases.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus hedera melissa salvia sambucus thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)