Documentos Principais
02665
Supelco
Aluminum oxide on TLC-plates
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Sinônimo(s):
Analtech TLC Uniplates: alumina matrix
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiais
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
Nível de qualidade
Características
binder Organic
fluorescent indicator: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
tamanho
250 μm
tamanho de partícula
11.0-14.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Produced using a slurry containing calcium sulfate hemihydrate as a binder.
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Informações legais
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)