02473
2-Hexanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Butyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 39 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
pb
127 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?