Documentos Principais
02363
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 483,000
Sinônimo(s):
Poly(sodium methacrylate)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.114,00
R$ 2.114,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.114,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.114,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)