Tacticity is not specified for this product.
434507
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
concentração
30 wt. % in H2O
pH
8-9
viscosidade
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Is the polymer atactic?
1 answer-