01760595
Apigenin
primary reference standard
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
chave InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.