01713
Cryolite
synthetic, ≥97.0% (from F)
Sinônimo(s):
Kryolith, Sodium hexafluoroaluminate
Ensaio
≥97.0% (from F)
forma
powder
qualidade
synthetic
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.5% silicic acid (as SiO2)
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
traços de cátion
Fe: ≤500 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
chave InChI
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?