Documentos
PD2004705
Millipore
Placa de Petri
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 600 units ((4x150))
Diâmetro
47 mm
cor
clear
entrada
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
aplicação(ões)
bioburden testing
(Beverages, Water)
microbiology
compatibilidade
(Membrane filtration)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Placas de Petri (47 mm) são unidades plásticas descartáveis, de uso único, para cultura de microrganismos capturados pela filtração por membrana. As placas têm bordas quadradas para abertura com uma mão, são facilmente empilháveis e têm tampas bem ajustadas para evitar a desidratação do meio.
Aplicação
A placa de Petri é usada para captura de microrganismos capturados em um filtro de 47 mm por meio de filtração por membrana. É usado para testes em indústrias de laticínios, cervejas, cidras, refrigerantes, vinhos e água engarrafada.