01050595
Eugenol
primary reference standard
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
254 °C (lit.)
pf
−12-−10 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
chave InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)