390828
o-Eugenol
98%
Sinônimo(s):
2-Allyl-6-methoxyphenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
pb
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-5-8-6-4-7-9(12-2)10(8)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
chave InChI
LREHGXOCZVBABG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup