Documentos Principais
00970
Supelco
N-Myristoylglycine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Tetradecanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxotetradecyl)glycine, N-Tetradecanoylglycine, Myristoyl glycine, NSC 622050
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H31NO3
Número CAS:
Peso molecular:
285.42
Beilstein:
1794967
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H31NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(18)17-14-16(19)20/h2-14H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
DYUGTPXLDJQBRB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myristoylglycine is an acylglycine with C-14 fatty acid group as the acyl moiety. Acylglycines possess a common amidoacetic acid moiety and are normally minor metabolites of fatty acids. Elevated levels of certain acylglycines appear in the urine and blood of patients with various fatty acid oxidation disorders. They are normally produced through the action of glycine N-acyltransferase which is an enzyme that catalyzes the chemical reaction: acyl-CoA + glycine ↔ CoA + N-acylglycine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)