Documentos Principais
W200910
Sigma-Aldrich
Acetophenone
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl phenyl ketone
Selecione um tamanho
W200910-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 1.530,00
500 G
R$ 6.756,00
1 KG
R$ 13.072,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W200910-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 1.530,00
500 G
R$ 6.756,00
1 KG
R$ 13.072,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número FEMA:
2009
Beilstein:
605842
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.004
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
cassia oil
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
semisolid
temperatura de autoignição
1058 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature
Gabriela Antunes et al.
PloS one, 9(8), e105531-e105531 (2014-08-22)
Olfactory adaptation is a fundamental process for the functioning of the olfactory system, but the underlying mechanisms regulating its occurrence in intact olfactory sensory neurons (OSNs) are not fully understood. In this work, we have combined stochastic computational modeling and
Elizabeth Steuer et al.
Journal of neurotrauma, 31(14), 1277-1291 (2014-04-04)
Loss of olfactory function is an early indicator of traumatic brain injury (TBI). The regenerative capacity and well-defined neural maps of the mammalian olfactory system enable investigations into the degeneration and recovery of neural circuits after injury. Here, we introduce
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1384, 76-87 (2015-02-11)
Previous data have shown that could deliver a minimum reduced plate height as small as 1.7. Additionally, the reduction of the mesopore size after C18 derivatization and the subsequent restriction for sample diffusivity across the Titan-C18 particles were found responsible
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 164-178 (2014-06-28)
In a previous report, it was reported that columns packed with fully porous 1.9μm Titan-C18 particles provided a minimum reduced plate height as small as 1.7 for the most retained compound (n-octanophenone) under RPLC conditions. These particles are characterized by