Key Documents
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Z-N-methyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein:
2462310
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)