00373
4-Methylbenzophenone
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
326 °C (lit.)
pf
56.5-57 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
chave InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)