Ensaio
97%
pb
354-356 °C (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
chave InChI
SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2