Documentos
40-0202
Sigma-Aldrich
Potassium sodium phosphate buffer solution
pH 6.4, 1/15 M
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1/15 M
pH
6.4
Adequação
for biological purposes