Documentos Principais
30-3240
Sigma-Aldrich
o-Tolidine solution
Sinônimo(s):
Ellms-Hauser solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Beilstein:
2210640
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
~0.1 % (w/v)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for the determination of chlorine, chloride, gold, etc[1][2][3][4]
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S.A. Momin et al.
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
J D Johnson et al.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
E. Scheubeck et al.
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)
B. Demirata et al.
Analytical Sciences, 8, 225-225 (1992)
Shinpei Kawarai et al.
The Journal of veterinary medical science, 72(2), 131-140 (2009-11-27)
It is essential to develop a technique to culture purified skin-derived mast cells (SMCs) to facilitate immunological research on allergic diseases in dogs. This study was performed to develop an efficient culture system for canine SMCs and to characterize the