Documentos Principais
28-3635
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
CP
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Fórmula linear:
Na2CO3·1.5H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
157.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
CP
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
chave InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges