28-1840
Sodium benzoate
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 144.1 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1