Documentos Principais
28-1450
Sigma-Aldrich
Sulfato de prata
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
Ag2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio:
≥99.0%
grau:
SAJ first grade
Formulário:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
652 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)