forma
aqueous solution
disponibilidade
available only in Japan
concentração
0.01 M
1/100 N
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3