24-4580
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
SAJ special grade, 99.5-101.0%
Sinônimo(s):
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
99.5-101.0%
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.0-10.0 (25 °C, 211 g/L)
pf
70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
chave InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2