24-4450
Potassium cyanide
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
pf
634 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
chave InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3