24-1090
Periodic acid
SAJ special grade, ≥98.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.5%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
pf
122 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
chave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?