5.06071
I-BET
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable benzodiazepine compound
Sinônimo(s):
InSolution I-BET, ( S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, (S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
chave InChI
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
tandem bromodomains of BET
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)