Documentos Principais
23-0725
Sigma-Aldrich
Orcein acetate stain solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Adequação
nuclear staining
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)