21-1650
Ácido nítrico
JIS special grade, 60.0-61.0%, density: 1.38
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
60.0-61.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.38
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1