Documentos Principais
21-1350
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfamate tetrahydrate
CP
About This Item
Fórmula linear:
Ni(SO3NH2)2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
322.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau:
CP
Formulário:
solid
grau
CP
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)