21-0930
Nessler′s reagent
Sinônimo(s):
Dipotassium tetraiodomercurate(II) in dilute sodium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
disponibilidade
available only in Japan
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
chave InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Adequação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?