21-0740
N-(1-naftil)etilenodiamina
≥97.0%, suitable for determination of nitroxide
Sinônimo(s):
2-(1-naftilamino)etilamina
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
pf
194-198 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for determination of nitroxide
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
chave InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?