WH0050674M1
Monoclonal Anti-NEUROG3 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Atoh5, Anti-Math4B, Anti-neurogenin 3, Anti-ngn3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NEUROG3(50674)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLN*
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais