Documentos Principais
18-1860
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrate
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
4349963
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
chave InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the