Documentos Principais
18-1710
Sigma-Aldrich
Litmus solution
blue
Sinônimo(s):
Kubel-Tiemanns litmus solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
disponibilidade
available only in Japan
cor
blue
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)