15-1520
Iron(II) sulfide
SAJ first grade, ≥50.0%
Sinônimo(s):
Ferrous sulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
concentração
≥50.0%
densidade
4.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Fe]
InChI
1S/Fe.S
chave InChI
MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3