15-1300
Iron(III) nitrate nonahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C)
pf
47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges