15-1090
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
concentração
0.1 M
1/10 N
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
chave InChI
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?