13-1800
Hydrogen chloride solution
3% in ethanol
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hydrogen chloride – ethanol solution, 3% in ethanol
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
3% in ethanol
densidade
0.84 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C