There is no information providedThe absence of information may be due to the chemical's concentration falling below the reporting threshold or being considered proprietary.
1.00327
Hydrogen chloride solution
in ethanol, for microscopy
Sinônimo(s):
Hydrogen chloride – ethanol solution, Hydrogen chloride solution, Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Nome do produto
Hydrogen chloride solution, in ethanol, for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 21 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. It is an IVD and CE registered product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Conteúdo relacionado
Uma visão geral da ciência e prática de bacteriologia em diagnósticos clínicos. Saiba mais sobre a aplicação das colorações padrão e especiais para análise microscópica.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
-
please provide the concentration of hydrochloric acid within product 1.00327.1000
1 answer-