13-1700
Hydrochloric acid
1 M
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido clorídrico, 1 M
pressão de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 M
1 N
pb
100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.