09-1320
Ethylenediaminetetraacetic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
disponibilidade
available only in Japan
pf
250 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.46 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2