07-3000
Diethylene glycol methyl ether
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.14 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
221 °C
Lim. expl.
1.38-22.7 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
194 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?