Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
160-161 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-7-5-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
XHMWPVBQGARKQM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup