07-2090
1,2-Dicloroetano
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Cloreto de etileno, Dicloreto de etileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
775 °F
Lim. expl.
15.6 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C