05-7180
Cyclohexanol
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
12.25 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L)
pb
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794