05-2751
Calcium hypochlorite
granular, SAJ first grade, available chlorine ≥60 %
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
forma
granular
composição
available chlorine, ≥60%
disponibilidade
available only in Japan
pf
100 °C (lit.)
densidade
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
chave InChI
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2