SILAW
Silicic acid
BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.9% Si (as SiO2) basis
Formulário
solid
Impurezas
≤0.2% % nonvolatile with HF
tamanho de partícula
200-400 mesh (38 - 75 μm)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
adequação
suitable for column chromatography
cadeia de caracteres SMILES
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
chave InChI
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)