03-1140
Benzoic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
crystalline
temperatura de autoignição
1061 °F
disponibilidade
available only in Japan
pb
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1