Documentos Principais
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolone
JIS special grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
346.38
Beilstein:
572787
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
grau
JIS special grade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
chave InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)