Voltar
Bispyrazolone
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
20
H
18
N
4
O
2
Número CAS:
7477-67-0
Peso molecular:
346.38
Número CE:
231-282-5
Products
Marca
Supelco (1)
Peso da fórmula
Pureza
Nível de qualidade
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
15156
Bispyrazolone,
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%